Learn More
Azul de hidroxinaftol, indicador para titulación de metales, Honeywell™ Código de producto.: 15624110
Azul de hidroxinaftol, indicador para titulación de metales, Honeywell™
Código de producto. 15624110 Tienda Honeywell Fluka Productos
10 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 15624110
Marca: Honeywell-Fluka 3393610G
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Indicador para titulación de metales
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63451-35-4
Fórmula molecular C20H11N2Na3O11S3
Peso molecular (g/mol) 620.46
Número MDL MFCD00036393
Clave InChI JQECMNGWLIFQLL-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 44134769
Nombre IUPAC trisodio; 3-hidroxi-4-[2-(2-oxo-4-sulfonatonaftalen-1-iliden)hidrazinil]naftalen-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxynaphthol blue
Número UN NONH for all modes of transport
Espectro infrarrojo Cumple con la estructura
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.47g/mol
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Forma física Líquido
Título del producto
Azul de hidroxinaftol, indicador para titulación de metales, Honeywell™ >