Learn More
Metacrilato de hidroxipropilo, mezcla de isómeros, 98 %, estabilizado con, aproximadamente, un 0,02 % de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429086
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
5000 ml
Código de producto. 11429086
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17951.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27813-02-1 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Hydroxypropyl methacrylate is a functional monomer for the preparation of hot solid acrylic coatings, styrene-butadiene latex modifiers, acrylic modified polyurethane coating ,water-soluble plating coatings , adhesives ,textile finishing agent ,paper coating , photosensitive paint and polyurethane vinyl resin modified agent. Mainly used in the manufacture are active groups of hydroxyl acrylic resin. Used in reactive diluent and cross-linking agent in the UV curing system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metacrilato de hidroxipropilo es un monómero funcional para la preparación de recubrimientos acrílicos sólidos calientes, modificadores de látex de butadieno-estireno, recubrimiento de poliuretano acrílico modificado, recubrimiento soluble en agua, adhesivos, agentes de acabado textil, revestimiento de papel, pintura fotosensible y agentes de resina de vinilo de poliuretano modificados. Se utiliza principalmente en la fabricación de grupos activos de resina acrílica hidroxilo. Se usa en diluyentes reactivos y agentes de entrecruzamiento en el sistema de curado por luz ultravioleta.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27813-02-1
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00004536
Clave InChI ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropylmethacrylate, hpma, beta-hydroxypropyl methacrylate, acryester hp, 2-hydroxypropyl 2-methylacrylate, poly 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, 2-hpma
PubChem CID 13539
ChEBI CHEBI:53440
Nombre IUPAC 2-hidroxipropilo 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(CO)OC(=O)C(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxypropyl methacrylate
Nombre de nota mixture of isomers, stabilized with ≈0.02% 4-methoxyphenol
Punto de fusión 70°C (1mmHg)
Densidad 1.029
Punto de ebullición 205°C to 209°C
Temperatura de inflamación 97°C (207°F)
Índice de refracción 1.448
Cantidad 250 mL
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxypropyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Hydroxypropyl methacrylate