Learn More
Hidroxiyurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646162
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
La hidroxiurea, 98 %, n.° de CAS 127-07-1, es un compuesto con actividades antineoplásicas, inmunomodulatorias, de limpiadores de radicales y antimitóticas.Muestra actividad inhibitoria contra la síntesis de ácidos nucleicos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La hidroxiurea es un miembro de la clase de urea que muestra actividades antineoplásicas, inmunomoduladoras, de limpiadores de radicales y antimitóticas.
•Presenta actividad inhibidora contra la síntesis de ácidos nucleicos.
•También inhibe la ribonucleósido difosfato reductasa, una enzima necesaria para convertir el ribonucleósido difosfato en difosfato desoxirribonucleósido, lo que evita que las células salgan de la fase G1/S del ciclo celular
Aplicaciones
• La hidroxiurea tiene una actividad antirretroviral que inhibe la síntesis de ADN del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) en los linfocitos de sangre periférica, lo que reduce la cantidad de desoxinucleótidos intracelulares
•Este compuesto también tiene una actividad de sensibilización de radio, manteniendo las células en la fase del ciclo celular G1 sensible a la radiación y, por consiguiente, interfiriendo con la reparación del ADN
•Se ha utilizado para la sincronización del ciclo celular en las células de carcinoma mamario humanas
• Este compuesto presenta actividad inhibitoria en el ensayo de adhesión y motilidad celular en las células de derribo CCRCC Caki (HTB-47) y CD9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-07-1
Fórmula molecular CH4N2O2
Peso molecular (g/mol) 76.04
Número MDL MFCD00007943
Clave InChI VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxycarbamide, n-hydroxyurea, hydrea, 1-hydroxyurea, oxyurea, carbamoyl oxime, biosupressin, hydroxycarbamine, onco-carbide, carbamohydroxamic acid
PubChem CID 3657
ChEBI CHEBI:44423
Nombre IUPAC hidroxiurea
SMILES C(=O)(N)NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyurea
Punto de fusión 142°C to 146°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (1 g, 60°C) (< 0.7 kPa)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (on dried substance) (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HONHCONH2
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 95
Índice Merck 15, 4888
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in hot alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxyurea
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.