Learn More
Hidroxiyurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La hidroxiurea es un miembro de la clase de urea que muestra actividades antineoplásicas, inmunomoduladoras, de limpiadores de radicales y antimitóticas.
•Presenta actividad inhibidora contra la síntesis de ácidos nucleicos.
•También inhibe la ribonucleósido difosfato reductasa, una enzima necesaria para convertir el ribonucleósido difosfato en difosfato desoxirribonucleósido, lo que evita que las células salgan de la fase G1/S del ciclo celular
Aplicaciones
• La hidroxiurea tiene una actividad antirretroviral que inhibe la síntesis de ADN del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) en los linfocitos de sangre periférica, lo que reduce la cantidad de desoxinucleótidos intracelulares
•Este compuesto también tiene una actividad de sensibilización de radio, manteniendo las células en la fase del ciclo celular G1 sensible a la radiación y, por consiguiente, interfiriendo con la reparación del ADN
•Se ha utilizado para la sincronización del ciclo celular en las células de carcinoma mamario humanas
• Este compuesto presenta actividad inhibitoria en el ensayo de adhesión y motilidad celular en las células de derribo CCRCC Caki (HTB-47) y CD9
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydroxyurea |
Punto de fusión | 142°C to 146°C |
Color | Blanco |
Pérdida por secado | 1% max. (1 g, 60°C) (< 0.7 kPa) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (on dried substance) (Iodometry) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | HONHCONH2 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 03, 95 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Hydroxyurea
- Peligro
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- H360D-Puede dañar al feto.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.