Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Código de producto. 16049881 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
Tamaño de la unidad:
12 pares
paquete de 12
Código de producto. 16049881
Marca: Ansell™ 11100060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente comodidad y protección del producto frente a las ESD
  • Los guantes HyFlex™ 11-100 están especialmente diseñados para trabajos microelectrónicos en los que se deben evitar las descargas electrostáticas (ESD).
  • Su fino diseño mejora la manipulación incluso de los componentes más pequeños.
  • Ansell es el único que ofrece una versión de espuma de nitrilo. Los HyFlex™ 11-100 con espuma de nitrilo garantizan que las superficies permanezcan limpias y sin contaminación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nailon
Certificaciones/conformidad EN388:2003/3131, EN388:2016/3121A
Clasificación Categoría II
Área revestida Palma revestida
Material del manguito Forro de punto automático
Descripción Máxima movilidad y sensibilidad para los trabajos de manipulación más delicados
Coating Material Poliuretano (DMF)
Color Blanco
Cut Resistance Rating Nivel A
Desechables No
Acabado exterior Nailon
Latex Free Sí
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de protección mecánica, multiusos, servicio ligero
Tamaño 6
Esterilidad No estéril
Modelo Hyflex 11-600, 11-600
Grosor (métrico) 0.96 mm
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Color hem. Blanco
Material de revestimiento Nailon
Revestimiento Elástico
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno/caja de cartón
Tipo de Palm Palma revestida
Índice de pinchazos Nivel 1
Resistente a 3121 A
Serie Serie Hyflex 11
Clasificación de desgarro Nivel 2
Dimensiones (L x An) 210-260 mm × 65-80 mm
Longitud (imperial) De 210 a 260 mm
Anchura (métrico) 65 a 80 mm
Peso (métrico) De 9,2 a 13,93 g