Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (anteriormente denominado Monysoft 1) Código de producto.: 15898737
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (anteriormente denominado Monysoft 1)
Código de producto. 15898737 Tienda Ansell Productos
8, Guantes de protección mecánica
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tipo de producto:
Guantes de protección mecánica
Código de producto. 15898737
Marca: Ansell™ 11300080
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Comodidad y protección frente a los producto manipulados
  • Guante tejido con una técnica sin costuras.
  • Forro textil de hilo de poliamida de alta elasticidad.
  • Puño elástico.
  • Al ser ambidiestros su vida útil se duplica, ya que se pueden usar en cualquiera de las dos manos.
  • Son extendibles y se adaptan a la perfección.
  • Guante con un bajo nivel de pelusas.
  • Excelente comodidad y movilidad
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
Material de la parte posterior Nailon
Chlorinated No
Clasificación Categoría I
Estructura Tejido sin costuras
Material del manguito Nailon
Descripción Comodidad y protección frente a los producto manipulados
Coating Material Uncoated
Color Blanco
Desechables No
Acabado exterior Nailon
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nailon
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 8
Esterilidad No estéril
Modelo Hyflex 11-300, 11-300
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Sexo Unisex
Guantes con puño de color Blanco
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Smooth
Color hem. Marrón
Material de revestimiento Nailon
Revestimiento Elástico
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno/caja de cartón
Serie Serie Hyflex 11
Dimensiones (L x An) 251 x 80 mm
Longitud (imperial) 251 mm
Peso (métrico) 9 g
Título del producto
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (anteriormente denominado Monysoft 1) >