Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de talla pequeña de poliuretano con revestimiento amarillo y recubrimiento negro HyFlex™ serie 11-402
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Seamless construction
- Abrasion resistance
- Knitted construction
- Nylon liner
- Water-based polyurethane and nitrile coating
- 3/4-Dipped finish
- Knitwrist cuff
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Poliuretano |
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, EN 388: 4134 |
Material del manguito | Poliuretano |
Coating Material | Poliuretano |
Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
Tamaño | 9 |
Modelo | 11-402 |
Estilo de puño de los guantes | Elastizado |
Revestimiento | Nailon |
Tipo de Palm | Palma sumergida 3/4 |