Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de talla mediana de poliuretano HyFlex™ de la serie 11-435 de color gris
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Las fibras ultrarresistentes proporcionan una resistencia extrema a los cortes y a la aparición de rebaba
- Guante trenzado sin costuras para un ajuste, una movilidad y una flexibilidad de calidad
- Transpirabilidad y sensación de frescura excelentes
- El revestimiento gris de la palma disimula la suciedad y permite que se puedan usar durante un más tiempo para reducir los costes generales de sustitución
- Antiestáticos para mejorar la seguridad en áreas críticas
- Sin silicona
- Con certificado Oeko-Tex™ 100
- Ideales para los sectores de la automoción, la química y la fabricación de maquinaria, equipos y metales
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Poliuretano |
Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA II EN 388: 4542, ANSI |
Material del manguito | Poliuretano |
Tipo de producto | Guantes de peso medio |
Tamaño | 9 |
Estilo de puño de los guantes | Puños herméticos |
Material de revestimiento | Dyneema™ |
Revestimiento | Dyneema™ |
Tipo de Palm | Palma recubierta |
Cantidad | 144 par |