Learn More
Ansell Edmont™ Guantes ultrageros de poliuretano Hyflex™ serie 11-518
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño: 7
Descripción
- Guantes industriales
- Proteja a los trabajadores con el primer guante con un nivel EN 3 de protección contra los cortes verdaderamente ligero
- El revestimiento suave, ultraligero y sin costuras transpira para mantener las manos frescas y secas y ofrece una mayor flexibilidad
- Buena sensibilidad táctil en la punta de los dedos con una comodidad superior
- La fina capa de poliuretano de fibra de Dyneema™ Diamond Technology aporta una movilidad y una sensibilidad táctil incomparables para aplicaciones con riesgos de corte
Aplicaciones:
- Aplicación de acabado a materiales y productos
- Inspección y montaje de componentes
- Entrega de piezas a una línea de producción
- Montaje final
- Manipulación de mercancías entrantes
- Apertura de hornos y drenaje de bombas, válvulas o líneas y proceso BTX de craqueadores
- Recogida y fijación de componentes
- Moldeado por inyección a presión
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2006 |
Descripción | Calibre: 18 |
Color | Azul |
Acabado exterior | Revestimiento de palma |
Material | Poliuretano |
Tipo de producto | Guantes industriales |
Tamaño | 7 |
Modelo | Estructura: Revestido de punto |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Material de revestimiento | Nailon, Spandex y Dyneema™ Diamond Technology |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell Edmont™ Guantes ultrageros de poliuretano Hyflex™ serie 11-518 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido