Learn More
Ansell Guantes de nailon de resistencia ligera HyFlex™ 11-605 con puntas de los dedos recubiertas de poliuretano
Código de producto. 12600722 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 12600722
Marca: Ansell 11605100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes industriales diseñados para aplicaciones ligeras y delicadas en entornos secos que requieren altos niveles de destreza.
  • Los guantes de nailon son cómodos y flexibles
  • El revestimiento de poliuretano en las puntas de los dedos mejora la sensibilidad al tacto
  • Diseñados para aplicaciones ligeras y delicadas que requieren altos niveles de destreza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Área revestida Yemas de los dedos
Coating Material Poliuretano
Color Blanco, Amarillo
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior Fingertip Textured
Hand Específico
Latex Free Yes
Material Nailon
Tipo de producto Guantes recubiertos por inmersión
Tamaño 10
Norma EN388 003XA
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria/equipo y fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 11-605
Yarn Gauge 15