Learn More
Ansell Guantes de nailon de resistencia ligera HyFlex™ 11-605 con puntas de los dedos recubiertas de poliuretano
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Los guantes de nailon son cómodos y flexibles
- El revestimiento de poliuretano en las puntas de los dedos mejora la sensibilidad al tacto
- Diseñados para aplicaciones ligeras y delicadas que requieren altos niveles de destreza
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Área revestida | Yemas de los dedos |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Blanco, Amarillo |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Fingertip Textured |
| Hand | Específico |
| Material | Nailon |
| Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
| Tamaño | 9 |
| Mostrar más |