Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano verde y azul oscuro HyFlex™ serie 11-616
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- La tecnología de punto de calibre 18 permite que este guante sea ultrafino pero robusto
- Ideales para trabajadores que necesitan un mayor nivel de ajuste, sensibilidad táctil y precisión
- Ideales para aplicaciones en las que se utilizan no se utilizan guantes o se opta por modelos de algodón, a pesar del riesgo de sufrir rasguños, ampollas y lesiones leves.
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Poliuretano |
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, EN 388: 3121 |
Material del manguito | Poliuretano |
Coating Material | Poliuretano |
Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
Tamaño | 10 |
Modelo | 11-616 |
Estilo de puño de los guantes | Puños herméticos |
Revestimiento | Nailon |
Tipo de Palm | Palma recubierta |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano verde y azul oscuro HyFlex™ serie 11-616 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido