Learn More
Ansell™ Guantes de poliuretano HyFlex™ serie 11-618
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- El revestimiento y el guante son oscuros para disimular la suciedad y reducir el gasto en guantes
- Revestimiento de baja resistencia de calibre 18
- Ideales para el sector de la automoción y la fabricación de metales
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Poliuretano |
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, EN 388: 2121 |
Material del manguito | Poliuretano |
Coating Material | Poliuretano |
Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
Tamaño | 8 |
Modelo | 11-618 |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Revestimiento | Nailon |
Tipo de Palm | Palma recubierta |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell™ Guantes de poliuretano HyFlex™ serie 11-618 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido