Learn More
Ansell™ Guantes tejidos y ligeros de poliuretano HyFlex™ serie 11-619
Código de producto. 12650732 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 12650732
Marca: Ansell™ 11619080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Como si fuera una segunda piel, este guante ofrece una comodidad, ajuste y sensibilidad asombrosos para las tareas de manipulación más delicadas. Los guantes de talla pequeña de poliuretano de punto Ansell Edmont™ HyFlex™ serie 11-619 incluyen una tecnología de punto de calibre 18 que permite que el guante sea ultrafino y resistente al mismo tiempo.
  • Diseñado para una amplia variedad de aplicaciones sencillas en entornos secos o ligeramente aceitosos
  • Ideales para trabajadores que necesitan un nivel de ajuste, sensibilidad táctil y precisión más alto que el que ofrecen sus guantes actuales
  • También son ideales para aplicaciones en las que se utilizan no se utilizan guantes o se opta por modelos de algodón, a pesar del riesgo de sufrir rasguños, ampollas y lesiones leves
  • Ideales para montaje final, manipulación de aires acondicionados, motores eléctricos, montaje de arnés de cables o peritaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, EN 388: 2121
Material del manguito Poliuretano
Coating Material Poliuretano
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 8
Modelo 11-619
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Revestimiento Nailon
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Serie 11-619