Learn More
Ansell Guantes industriales de protección mecánica de resistencia media HyFlex™
Diseñada para un agarre seguro en piezas secas o ligeramente aceitosas en una amplia variedad de entornos.
24.70€ - 1355.34€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Material del manguito | Poliuretano |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Negro, Blanco |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12690732
|
Ansell
11624060 |
6 |
24.70€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12600742
|
Ansell
11624070 |
7 |
24.70€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12610742
|
Ansell
11624080 |
8 |
24.70€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12900055
|
Ansell
11-624_9 |
9 | N/A | ||||||
12620742
|
Ansell
11624090 |
9 | N/A | ||||||
12670732
|
Ansell
11624100 |
10 | N/A | ||||||
12680732
|
Ansell
11624110 |
11 | N/A | ||||||
Descripción
- Formulación especial de recubrimiento de poliuretano para flexibilidad y ajuste
- Con sólida resistencia a cortes
- Construcción elástica
- Revestimiento de nailon Lycra™ Dyneema™
- Revestimiento de poliuretano
- Acabado con revestimiento de palma
- Puños elásticos
- Color negro y gris
Especificaciones
ANSI 5 | |
Poliuretano | |
Negro, Blanco | |
Guantes de peso medio | |
Glass manufacturing, assembly, plastics injection and moulding, automotive, handling of sharp edged objects, preassembling, cutting of small dry or lightly oiled parts, maintenance | |
Dyneema™ |
CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II | |
Poliuretano | |
ANSI A2 | |
EN 388:4342 | |
Puños herméticos | |
HyFlex™ 11-624 |