Learn More
Ansell Guantes resistentes a los cortes HyFlex™ 11-738 Intercept™ con refuerzo específico
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- La tecnología Fortix™ amplía la vida útil del producto
- Mayor protección en la región del nacimiento del pulgar
- El poliuretano basado en agua mejora la comodidad y la destreza
- Certificación Oeko-Tek™ 100
- Sin disolventes
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Sin sustancias que dañen al medioambiente
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Hand | Específico |
Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
Tamaño | 9 |
Norma EN388 | 4X42C |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción, maquinaria, manejo de equipos y fabricación de metales |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Ansell Guantes resistentes a los cortes HyFlex™ 11-738 Intercept™ con refuerzo específico >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido