Learn More
Ansell Guantes multiuso ultraligeros HyFlex™ 11-818 con revestimiento de nitrilo Fortix™
Tienda Ansell Productos
Descripción
- Recubrimiento de espuma pendiente de patente de nitrilo Ultrathin Fortix™ que mejora el agarre en entornos secos
- Alta resistencia a la abrasión ideal para tareas de montaje y manipulación generales
- Tejido optimizado con tecnología ZONZ™ Comfort Fit en la base del dedo pellizcador, tanto en las puntas de los dedos como en la palma, que coincide con el contorno natural de la mano
- El revestimiento de nitrilo de espuma pendiente de patente ofrece un nivel de transpiración un 20 % superior a las formulaciones anteriores para unas manos más frescas y secas
- El proceso de lavado exclusivo extrae impurezas de forma eficaz para proporcionar un guante más limpio y cómodo
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nailon |
| Tipo de producto | Light-duty Mechanical Protection Gloves |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?