Learn More
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17210167
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Il guanto dalle massime prestazioni ESD/Touchscreen
  • Funcionalidad ESD certificada según EN 16350:2014
  • Se pueden utilizar en zonas con riesgo de explosión como parte de una cadena de conexión a tierra
  • El nailon de calibre 18 y el revestimiento de spandex sin costuras ayudan a mantener una sensación de mano desnuda para tareas que requieren destreza y precisión
  • El revestimiento de espuma de nitrilo FORTIX™ mejora el agarre y proporciona una protección de larga duración
  • La tecnología Comfort Fit ZONZ™ garantiza que los guantes sean ultratranspirables
  • El proceso de lavado exclusivo permite proporcionar guantes más limpios y cómodos
  • La funcionalidad de la pantalla táctil permite a los usuarios trabajar con varios dispositivos de pantalla táctil sin necesidad de quitarse los guantes
  • Aprobado dermatológicamente por Dermatest™
  • Certificado por OEKO-TEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009
Área revestida Palm
Aplicaciones Industrial
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Azul
Desechables No
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nailon, Spandex
Tipo de producto Guantes ESD
Tamaño 10
Esterilidad No estéril
Norma EN388 3121A
Para utilizar con (aplicación) Aeroespacial, automoción, logística y maquinaria/equipo
Estilo de puño de los guantes Tejido
Tipo de Palm Revestido
Serie HyFlex™ 11-819
Yarn Gauge 18