Learn More
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Funcionalidad ESD certificada según EN 16350:2014
- Se pueden utilizar en zonas con riesgo de explosión como parte de una cadena de conexión a tierra
- El nailon de calibre 18 y el revestimiento de spandex sin costuras ayudan a mantener una sensación de mano desnuda para tareas que requieren destreza y precisión
- El revestimiento de espuma de nitrilo FORTIX™ mejora el agarre y proporciona una protección de larga duración
- La tecnología Comfort Fit ZONZ™ garantiza que los guantes sean ultratranspirables
- El proceso de lavado exclusivo permite proporcionar guantes más limpios y cómodos
- La funcionalidad de la pantalla táctil permite a los usuarios trabajar con varios dispositivos de pantalla táctil sin necesidad de quitarse los guantes
- Aprobado dermatológicamente por Dermatest™
- Certificado por OEKO-TEX™
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 |
Área revestida | Palm |
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Azul |
Desechables | No |
Hand | Específico |
Latex Free | Sí |
Material | Nailon, Spandex |
Tipo de producto | Guantes ESD |