Learn More
Ansell HyFlex 11-842 Guante multiuso
Código de producto. 17870004 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17870004 5 12 pares
17880004 6 12 pares
17890004 7 12 pares
17860004 8 12 pares
17820014 9 12 pares
17810014 10 12 pares
17800014 11 12 pares
17830014 12 12 pares
8 options
Código de producto. 17870004
Marca: Ansell 11842050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
HyFlex™ 11-842 integra un 90% de hilo de nylon reciclado y un embalaje interior sin plásticos con un 53% menos de materiales.
  • Diseño sostenible: El forro sostenible de los guantes multiuso HyFlex™ 11-842 integra un 90% de hilo de nylon reciclado*, que reduce nuestra huella de carbono en 75 g de CO2eq/par†, y un embalaje interior sin plásticos con un 53% menos de materiales‡
  • Más durabilidad: FORTIX™ Technology aporta hasta un 20% más resistencia a la abrasión§
  • Confort mejorado: ZONZ™ Comfort Fit Technology ayuda a mejorar la transpiración y la destreza
  • Compatibilidad con pantallas táctiles: Estos guantes de uso industrial son compatibles con múltiples dispositivos de pantalla táctil, por lo que no es necesario quitárselos cuando se cambia de tarea, para mejorar la seguridad en el puesto de trabajo
  • Inocuidad para la piel certificada: Estos guantes HyFlex™ han sido testados dermatológicamente y están libres de sustancias nocivas
*un contenido mínimo de material reciclado de más del 30% en el producto final ( tomando como base la talla 9)
†comparado con guantes de nylon multiusos
‡71% menos de emisiones de gases de efecto invernadero - Análisis del ciclo de vida de Ansell, calculado como reducción de peso, revisado por expertos
§comparado con versión de tecnología anterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
ASTM F739 Yes
Material de la parte posterior Nailon y Spandex
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020 , Food Contact, CE Number, Dermatologically Tested, OEKO-TEX™ Centexbel, Ecovadis label, 4131A, 4131A, X1XXXX, Ansell is top-rated among 6% of companies within PPE industry
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated No
Clasificación CAT III
Procedimiento de limpieza Not Sterile
Área revestida Palm
Estructura Knit
Contenido y almacenamiento 12 Pairs per Bag, 6 Bags per Case
Material del manguito Knit
Estilo de corte Seamless Knit
Descripción HyFlex 11-842 Multi-Purpose Foam Nitrile Coated Glove
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Coating Material Nitrile Foam
Color Negro, Verde
Cut Resistance Rating ANSI A1
Desechables Reusable
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Sí
Material Recycled Nylon, Spandex, Fortix Foam Nitrile
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes ESD
Tamaño 5
Esterilidad No estéril
Modelo 11-842
Norma EN388 Sí
EN 421 No
FDA 510 (k) No
Estilo de dedo Standard
Para utilizar con (aplicación) General handling, assembly of small parts, raw material handling, picking, fastening components, adjusting systems and screwing, warehouse and logistics operations, compatible with consumer and industrial touchscreens, quality inspection, dry food handling & packaging, occasional handling of hot objects : EN407 Contact Heat class 1 (100°C for 15s)
Para utilizar con (equipo) Automotive, automotive aftermarket, industrial, machinery and equipment, metal fabrication, emergency medical services, utilities, warehousing, logistics, oil and gas, food processing and handling, aerospace
Sexo Unisex
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Knit
Grip Design ANSELL GRIP
Inspeccionado para uso médico No
Material de revestimiento Recycled Nylon, Spandex
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Level 1
Resistente a Abrasion, Cut, Tear, Puncture, Impact
Clasificación de desgarro 3
Estilo de pulgar Straight
Longitud (imperial) 190-275 MM