Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-849
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
Diseñados para proporcionar comodidad y protección en frente a posibles arañazos, desgarros y suciedad en cualquier entorno gracias a:
- El revestimiento transpirable de 360° que proporciona una protección adicional en la parte posterior de la mano, sin comprometer la comodidad
- Protección total FORTIX™ para que se puedan utilizar durante periodos más largo en entornos secos y abrasivos
- Tecnología ANSELL GRIP™ para un agarre firme y un día a día más seguro en el trabajo
- Diseño ergonómico para un ajuste seguro y cómodo que optimiza la productividad de los trabajadores
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Sin sustancias que dañen al medioambiente
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nailon y Spandex |
Certificaciones/conformidad | EN388:2016/4121A |
Clasificación | Categoría II |
Área revestida | Totalmente recubierto |
Material del manguito | Forro de punto automático |
Descripción | Uso general |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Negro |
Cut Resistance Rating | 2 |
Desechables | N.º |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell™ HyFlex™ 11-849 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido