Learn More
Ansell™ Guantes azules de nitrilo de peso medio HyFlex™ serie 11-920
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Tecnología patentada Ansell Grip Technology™.
- El acanalado microscópico del revestimiento del guante hacen que el aceite resbale para garantizar un contacto firme entre el guante y la superficie.
- Construcción elástica
- Revestimiento de nailon
- Revestimiento de nitrilo
- Acabado con revestimiento de palma
- Puños elásticos
- Color azul
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Certificaciones/conformidad | ANSI, EN 388 : 3131 |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Green |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Tipo de producto | Guantes de peso medio |
| Mostrar más |