Learn More
Ansell HyFlex™ 74-500 Food Safe Intercept Technology™ Gloves with 360° Protection
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- Diseño que enmascara las tinciones para una mayor vida útil
- El puño extendido amplía la protección de corte hasta la zona de la muñeca
- Alta durabilidad que mantiene las dimensiones y la protección incluso después de varios lavados
- Cumple con las normativas de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR 177.1520 y 21 CFR 177.2600
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH |
Coating Material | Sin revestimiento |
Color | Azul |
Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
Tamaño | 9 |
Norma EN388 | 454XF |
Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de alimentos. |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Serie | 74-500 |