Learn More
Ansell HyFlex™ 11-939 Cut-Resistant Lightweight Gloves, Fully Coated
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- La tecnología RIPEL™ evita que el aceite entre en contacto con la piel, manteniendo las manos protegidas y secas
- Proporcionan protección frente a los cortes y la exposición al aceite, tanto ligeros como pesados, en múltiples aplicaciones
- Proporcionan una buena movilidad y un alto grado de comodidad con la tecnología ZONZ
- Capacidad de agarre superior gracias a la tecnología ANSELL GRIP™ para un manejo seguro en aplicaciones secas o con presencia de aceites
- Tecnología FORTIX para prolongar la vida útil del producto y aumentar la protección con la durabilidad de la unión del pulgar hasta 12 veces más
- El diseño ultraligero de calibre 18 proporciona una buena movilidad y un alto grado de comodidad
- Protege contra laceraciones, exposición a aceites y fluidos industriales
Compliance
EN 388, ANSI A2, ANSI 4
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Estructura | Tejido |
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Negro |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 11 |
Norma EN388 | EN 388:4X42B |
Para utilizar con (aplicación) | Inspección, montaje, fijación de componentes, reparación y mantenimiento de equipos, aplicaciones de automoción, operaciones de taller de prensa |