Learn More
Ansell HyFlex™ 11-931 Cut-Resistant Lightweight Gloves, Palm Coated
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- La tecnología RIPEL™ evita que el aceite entre en contacto con la piel, manteniendo las manos protegidas y secas.
- Proporcionan protección frente a cortes y la exposición al aceite, tanto de carácter ligero como pesado, en múltiples aplicaciones.
- Proporcionan movilidad y un alto grado de comodidad con la tecnología ZONZ.
- Tecnología ANSELL GRIP™ para una manipulación segura en aplicaciones secas o grasas
- Tecnología FORTIX para prolongar la vida útil del producto y aumentar la protección con una durabilidad de hasta 12 veces en la unión de pulgar
- El diseño ultraligero de calibre 18 proporciona movilidad y un alto grado de comodidad.
- Protege contra laceraciones y exposición a aceites y fluidos industriales.
Compliance
EN 388, ANSI A2, ANSI 4
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Estructura | Tejido |
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Negro |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 9 |
Norma EN388 | EN 388:4X42B |
Para utilizar con (aplicación) | Inspección, montaje, fijación de componentes, reparación y mantenimiento de equipos, aplicaciones de automoción, operaciones de taller de prensa |