Learn More
Ansell Guantes ligeros resistentes a los cortes HyFlex 11-542™, tecnología INTERCEPT™
Código de producto. 16039631 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 16039631
Marca: Ansell 11542060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes industriales cuentan con INTERCEPT Technology para un alto nivel de protección con resistencia frente a cortes contra laceraciones.
  • Alto nivel de resistencia frente a cortes
  • Gran movilidad
  • Cómodos y ligeros
  • Diseño que enmascara la suciedad para una mayor vida útil
  • Protección térmica de contacto según la EN 407 de nivel 1
  • Sin fibra de vidrio
  • Caucho natural sin látex
  • Sin silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Estructura Tejido
Coating Material Nitrilo
Color Negro
Cut Resistance Rating ANSI A7
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Aramid Fiber, Stainless Steel Fiber, Spandex, Nitrile
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 6
Norma EN388 EN 388:4X32F
Para utilizar con (aplicación) Operaciones de taller de prensa, manipulación de láminas y paneles metálicos, metalurgia, montaje, cambio de herramientas y moldes, corte de vidrio, fijación de componentes
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Tecnología ANSELL GRIP™
Material de revestimiento Fibra de aramida, acero inoxidable, nailon, spandex
Modelo 11542060
Cantidad 12 pares/bolsa de polietileno, 12 bolsas de polietileno/caja
Serie HyFlex™ 11-542
Longitud (imperial) 8,4 in
Longitud (métrico) 21,3 cm