Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de nitrilo azul Hynit™ serie 32-815 Código de producto.: 12660842
Añadir a la cesta
Ansell™ Guantes de peso ligero de nitrilo azul Hynit™ serie 32-815
Código de producto. 12660842 Tienda Ansell Productos
9
Click to view available options
Tamaño:
10
7
7,5
8
9
Código de producto. 12660842
Marca: Ansell™ 32815090
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La formulación especial del nitrilo combina una excelente resistencia a la abrasión con una notable flexibilidad. El impregnado repele el aceite, la grasa y la suciedad.
  • Construcción cortada y cosida
  • Revestimiento de nitrilo
  • Revestimiento de algodón de poliéster
  • Color azul y blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, ANSI y EN 388 : 3111
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 9
Modelo 32-815
Estilo de puño de los guantes Seguridad
Revestimiento Tejido interlock de algodón y poliéster
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Resistente a Excelente resistencia a los enganches, las perforaciones, la abrasión y los cortes
Serie 32-815
Título del producto
Ansell™ Guantes de peso ligero de nitrilo azul Hynit™ serie 32-815 >