Learn More
Thermo Scientific™ Nanocolumnas de HPLC Hypercarb™
Las nanocolumnas de HPLC Thermo Scientific Hypercarb operan a un caudal de nl/min, en lugar de ml/min, y ofrecen una relación señal-ruido mayor que las columnas que normalmente se utilizan con electrospray.
438.00€
Especificaciones
Para utilizar con | LC/MS, ESI |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 0 a 14 |
Tamaño de poro | 250 Å |
Área de la superficie | 120 m²/g |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10574875
|
Thermo Scientific™
35005-057563 |
50 mm | 75 μm | Integrafrit | N/A | ||||
Descripción
Las nanocolumnas de HPLC Thermo Scientific Hypercarb operan a un caudal de nl/min, en lugar de ml/min, y ofrecen una relación señal-ruido mayor que las columnas que normalmente se utilizan con electrospray.
Las nanocolumnas operan a un caudal de nl/min, en lugar de ml/min, y ofrecen una relación señal-ruido mayor que las columnas que normalmente se utilizan con electrospray.
Columnas capilares de sílice flexibles de alta sensibilidad- 75μ m y 150 μm de diámetro interno que mejoran la sensibilidad
- Gran variedad de fases estacionarias con opciones de selectividad alternativa
- Excelentes para aplicaciones de LC/MS y aplicaciones a alta temperatura
- Aptas para solucionar problemas de separación
- Retención extraordinaria de analitos muy polares
- Ortogonalidad real con C18
- Separación de sustancias estructuralmente relacionadas
Si no se indica lo contrario, IntegraFrit y PicoFrit se comercializan en unidades de una sola columna.
Especificaciones
LC/MS, ESI | |
De 0 a 14 | |
120 m²/g | |
L109 | |
Carbono grafitizado poroso | |
Fase normal y reversa |
5 μm | |
250 Å | |
105°C | |
Carbono grafitizado poroso | |
100 % |