Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypercarb™ PREP
Afronte separaciones difíciles tanto en aplicaciones de fase normal como de fase reversa con columnas para HPLC preparativas de carbono grafitizado poroso Hypercarb.
566.20€ - 45721.99€
Especificaciones
pH | De 0 a 14 |
---|---|
Tamaño de poro | 250 Å |
Área de la superficie | 120 m²/g |
Temperatura | 105°C |
Tipo USP | L109 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16348586
|
Thermo Scientific™
35005-059070A |
50 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | 5 μm |
3773.07€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16358586
|
Thermo Scientific™
35005-059270A |
50 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | 5 μm |
11417.57€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16368586
|
Thermo Scientific™
35005-059270XL |
50 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | 5 μm | N/A | |||
16378586
|
Thermo Scientific™
35005-109070A |
100 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | 5 μm |
6437.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16388586
|
Thermo Scientific™
35005-109270A |
100 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | 5 μm |
14987.57€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16398586
|
Thermo Scientific™
35005-109270XL |
100 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | 5 μm | N/A | |||
16308596
|
Thermo Scientific™
35005-109370A |
100 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar | 5 μm |
28169.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16318596
|
Thermo Scientific™
35005-109370XL |
100 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife | 5 μm | N/A | |||
16328596
|
Thermo Scientific™
35005-159070A |
150 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | 5 μm |
6220.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16338596
|
Thermo Scientific™
35005-159270A |
150 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | 5 μm |
21312.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16348596
|
Thermo Scientific™
35005-159270XL |
150 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | 5 μm | N/A | |||
16358596
|
Thermo Scientific™
35005-159370A |
150 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar | 5 μm |
44976.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16368596
|
Thermo Scientific™
35005-159370XL |
150 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife | 5 μm | N/A | |||
16378596
|
Thermo Scientific™
35005-259070A |
250 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | 5 μm |
12553.07€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16388596
|
Thermo Scientific™
35005-259270A |
250 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | 5 μm |
30133.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16398596
|
Thermo Scientific™
35005-259270XL |
250 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | 5 μm | N/A | |||
16308606
|
Thermo Scientific™
35007-018823A |
8 mm | 10 mm | Precolumna | 7 μm | N/A | |||
16318606
|
Thermo Scientific™
35007-019023A |
20 mm | 10 mm | Precolumna | 7 μm | N/A | |||
16328606
|
Thermo Scientific™
35007-019323A |
30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) | 7 μm | N/A | |||
16338606
|
Thermo Scientific™
35007-019323B |
30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) | 7 μm | N/A | |||
16348606
|
Thermo Scientific™
35007-029023A |
20 mm | 20 mm | Precolumna | 7 μm | N/A | |||
16358606
|
Thermo Scientific™
35007-029323A |
30 mm | 20 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) | 7 μm | N/A | |||
16368606
|
Thermo Scientific™
35007-029323B |
30 mm | 20 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) | 7 μm | N/A | |||
16378606
|
Thermo Scientific™
35007-109370A |
100 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar | 7 μm |
27317.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16388606
|
Thermo Scientific™
35007-109370XL |
100 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife | 7 μm | N/A | |||
Descripción
Afronte las separaciones difíciles con las exclusivas columnas para HPLC preparativas de carbono grafitizado poroso Thermo Scientific™ Hypercarb™, que son 100 % de carbono grafitizado poroso para lograr una mayor capacidad de separación, tanto en aplicaciones de fase normal como de fase reversa. Las columnas Hypercarb ofrecen una mejor retención de compuestos polares y separación de analitos estructuralmente relacionados con la estabilidad en los extremos de pH. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Adecuadas para resolver problemas de separaciones
- Retención extraordinaria de analitos muy polares.
- Ortogonalidad precisa a C18.
- Separan sustancias relacionadas estructuralmente.
- Estables con un pH de entre 0 y 14.
- Excelentes para aplicaciones a altas temperaturas.
- Componentes de columna 100 % de acero inoxidable — sugiero eliminar, no relevante en contexto.
- Selectividad de carbono grafitizado poroso (L109).
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Especificaciones
De 0 a 14 | |
120 m²/g | |
L109 | |
Esférico, carbono grafitizado poroso | |
Retención polar |
250 Å | |
105°C | |
Carbono grafitizado poroso | |
100 % | |
Fase normal y reversa |