Learn More
Corning™ Recipiente de cultivo celular HYPERFlask™ M
Tienda Corning Productos
Click to view available options
:
Área de cultivo: 1720cm2
Descripción
Originalmente, el recipiente de cultivo celular HYPERFlask™ fue desarrollado para la automatización. Debido a su popularidad para el uso en la mesa de trabajo, Corning™ ha rediseñado el recipiente HYPERFlask™ M con nuevas características.
- Tapa ergonómica – la textura suave de la tapa del forro permite un cierre más ergonómico y la apertura del recipiente por el operador
- Adaptador de rejilla – el diseño permite la carga y el vaciado más rápidos al mismo tiempo que reduce la formación de espuma
- Número de serie de código de barras – cada matraz individual se puede rastrear mediante un número de serie que se puede leer a simple vista o mediante un lector de códigos de barras portátil
- Fabricado con materiales USP clase VI – moldeados y montados en una sala limpia de clase 100,000 certificada
- Esterilizado – mediante radiación gamma hasta el nivel de garantía de esterilidad (SAL) 10−6
- Envases para salas limpias – cada paquete tiene una bolsa doble.
- Innovador diseño de 10 capas – 10 superficies interconectadas de crecimiento de poliestireno
- Superficie de crecimiento – poliestireno permeable al gas
- Aumento del rendimiento celular – el mayor rendimiento celular de 10 veces aumenta la productividad y la capacidad
- Ahorro de tiempo y espacio – reduce el tiempo de procesamiento y el espacio de almacenamiento de la incubadora mediante la manipulación de un matraz en comparación con 10 matraces tradicionales de 175 cm²
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sí |
| N.º por caja | 4/Paq. |
| N.° por paquete | 24 |
| Esterilidad | Estéril |