Learn More
Thermo Scientific™ Tambores de LLDPE cónicos HyPerforma™
Los tambores cónicos de LLDPE Thermo Scientific™ HyPerforma están diseñados para usarse con sistemas y revestimientos de depósitos BioProcess Container.
Marca: Thermo Scientific™ SV50517.04
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Los tambores cónicos de LLDPE Thermo Scientific™ HyPerforma™ están diseñados para usarse con sistemas y revestimientos de depósitos BioProcess Container™.
- Incluye tapa y abrazaderas
- El puerto inferior de 4 pulg. permite una mayor variedad de personalización del puerto inferior del BPC; puede utilizarse en lugar del bidón con puerto de 1,75 pulg.
Especificaciones
50 l | |
50 l; F x Al: 23,5 x 23 pulg | |
Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) | |
Tambor de LLDPE cónico |