Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos de depósitos HyPerforma, revestimiento CX3-9
Código de producto. 17840567 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19 L
28 L
38 L
378 L
757 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Product Code. 17840567
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ SH30647.18
This item is not returnable. View return policy
El sistema de revestimiento del depósito con drenaje superior se compone de una película de plástico multicapa de una sola red CX3-9, con dimensiones optimizadas para bidones y depósitos cilíndricos estándares del sector.Tienen la parte superior abierta para lograr la máxima recuperación y disponen de una plataforma rodante para bidones que facilita la movilidad.
  • Minimiza la contaminación microbiana debido a la construcción en una sala limpia ISO 7 en condiciones de buenas prácticas de fabricación actuales estériles.
  • Elimina los pasos de limpieza posteriores al uso, necesarios con recipientes reutilizables, y reduce los riesgos de contaminación cruzada.
Aplicaciones:
  • Eliminan la necesidad de limpiar los depósitos y reducen las duraciones de los ciclos.
  • Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 19 L
Capacidad (imperial) 5 gal
Embalaje exterior Cajas de cartón
Embalaje interior de protección Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7
Método de esterilización Irradiada
Línea de productos HyPerforma
Film Description CX3-9.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.