Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Ca2+ de carbohidratos HyperREZ™ XP
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, estas columnas se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones.
319.28€ - 2277.20€
Especificaciones
Para utilizar con | LC-MS |
---|---|
Presión máxima | 725 psi (50 bar) |
Tamaño de partículas | 8 μm |
pH | De 1 a 11 |
Temperatura | 90°C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11557531
|
Thermo Scientific™
69208-307780 |
300 mm | 7,7 mm |
2277.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11547531
|
Thermo Scientific™
69208-057726 |
50 mm | 7,7 mm |
752.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11567531
|
Thermo Scientific™
69208-903027 |
5 mm | 3 mm |
319.28€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, las columnas para LC de carbohidrato Ca2 + Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones. Cada columna se ha probado individualmente para garantizar la reproducibilidad columna a columna.
Las columnas basadas en polímeros para el análisis de carbohidratos ofrecen ventajas para el cromatógrafo, incluidas la temperatura y la estabilidad de pH, así como mejores opciones de disolvente.- Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
- Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
- Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
Especificaciones
LC-MS | |
8 μm | |
90°C | |
Contraión Ca2+ | |
Análisis de carbohidratos |
725 psi (50 bar) | |
De 1 a 11 | |
L19 | |
Polímero esférico microporoso | |
Intercambio de ligandos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.