Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 ofrecen una alternativa menos retentiva a C18 para compuestos polares y no polares, y son adecuadas para métodos que requieren menos retención que C18. Los cartuchos son ideales para el análisis de:
- Fármacos y sus metabolitos en muestras biológicas
- Péptidos en muestras biológicas
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Placa de 96 pocillos; peso del lecho 50 mg/2 mL |
| Peso del lecho | 50 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de fármacos, metabolitos y péptidos en muestras biológicas |
| Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | HyperSep C8 |
| Tipo | Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
| Volumen del pocillo (métrico) | 1 mL |
| Cantidad | 1/paq. |