Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de ciano HyperSep™
Código de producto. 10755564 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
5000 mg
10.000 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
25 mL
75 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10755564 100 mg 1 mL paquete de 100
10556375 50 mg 1 mL paquete de 100
10121083 200 mg 3 mL paquete de 50
10765564 500 mg 3 mL paquete de 50
10364233 1000 mg 6 mL paquete de 30
10239794 2000 mg 15 mL paquete de 20
10417134 5000 mg 25 mL paquete de 20
10630816 10.000 mg 75 mL paquete de 10
8 options
Código de producto. 10755564
Marca: Thermo Scientific™ 60108745
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga un aislamiento optimizado de compuestos polares de matrices no polares con estos cartuchos de SPE de ciano de polaridad media.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Los cartuchos de ciano Thermo Scientific™ HyperSep™, un absorbente de polaridad media, son menos retentivos que el sílice o el diol y están optimizados para el aislamiento de compuestos polares de matrices no polares. Algunas aplicaciones habituales son:
  • Retención de compuestos polares a partir de hexano y aceites
  • Extracción de fase reversa de compuestos moderadamente polares
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 1 mL
Descripción Peso del lecho de 100 mg; volumen de la columna de 1 mL
Peso del lecho 100 mg
Para utilizar con (aplicación) Retención de compuestos polares de matrices no polares
Para utilizar con (equipo) Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep Cyano
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 1 mL
Cantidad 100/paq.
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.