Learn More
Thermo Scientific™ Placas de diol HyperSep™
Obtenga una excelente extracción en fase normal de compuestos polares con estas placas de pocillos y pocillos individuales de SPE de diol.
407.00€ - 474.14€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Extracción y purificación de compuestos polares |
---|---|
Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
Línea de productos | HyperSep |
Absorbente | HyperSep Diol |
Tipo | Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10514655
|
Thermo Scientific™
60300-630 |
Placa de 96 pocillos extraíble de 10 mg/1 mL de diol, 1/paq. |
407.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10056204
|
Thermo Scientific™
60300-631 |
Placa de 96 pocillos extraíble de 25 mg/1 mL de diol, 1/paq. |
447.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10713097
|
Thermo Scientific™
60300-632 |
Placa de 96 pocillos extraíble de 50 mg/1 mL de diol, 1/paq. |
472.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10157784
|
Thermo Scientific™
60300-633 |
Placa de 96 pocillos extraíble de 100 mg/1 mL de diol, 1/paq. |
474.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13477026
|
Thermo Scientific™
60307-311 |
Placa de 96 pocillos fijos de diol 10 mg/2 mL, 1/paq. |
439.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13467026
|
Thermo Scientific™
60307-312 |
Placa de 96 pocillos fijos de diol 25 mg/2 mL, 1/paq. |
457.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
El absorbente utilizado en las placas de diol Thermo Scientific™ HyperSep™ cuenta con cadenas de alquilos cortas con grupos funcionales polares y son ideales para el aislamiento de compuestos polares. Algunas aplicaciones habituales son:
- Extracción de fase normal de compuestos polares
- Purificación de compuestos polares
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
Especificaciones
Extracción y purificación de compuestos polares | |
HyperSep | |
Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
De 40 a 60 μm | |
HyperSep Diol | |
1 mL |