Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de diol HyperSep™
Obtenga una excelente extracción en fase normal de compuestos polares con estos cartuchos de SPE de diol.
191.56€ - 272.15€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Extracción y purificación de compuestos polares |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema Thermo Scientific HyperSep-96 |
Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
Línea de productos | HyperSep |
Absorbente | HyperSep Diol |
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Capacidad de columna (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Capacidad de columna (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10117754
|
Thermo Scientific™
60108-571 |
50 mg | 1 mL |
261.64€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10488854
|
Thermo Scientific™
60108-572 |
100 mg | 1 mL |
266.31€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10741937
|
Thermo Scientific™
60108-573 |
200 mg | 3 mL |
211.41€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10177734
|
Thermo Scientific™
60108-574 |
500 mg | 3 mL |
212.58€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10065864
|
Thermo Scientific™
60108-575 |
500 mg | 6 mL |
211.41€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10340955
|
Thermo Scientific™
60108-576 |
1000 mg | 6 mL |
191.56€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10714457
|
Thermo Scientific™
60108-755 |
2000 mg | 15 mL |
223.09€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10260145
|
Thermo Scientific™
60108-756 |
5000 mg | 25 mL |
245.28€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10504295
|
Thermo Scientific™
60108-757 |
10.000 mg | 75 mL |
272.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
El absorbente utilizado en los cartuchos de diol Thermo Scientific™ HyperSep™ cuenta con cadenas de alquilos cortas con grupos funcionales polares y son ideales para el aislamiento de compuestos polares. Algunas aplicaciones habituales son:
- Extracción de fase normal de compuestos polares
- Purificación de compuestos polares
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
Especificaciones
Extracción y purificación de compuestos polares | |
De 40 a 60 μm | |
HyperSep Diol |
Sistema Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartucho de extracción en fase sólida |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.