Learn More
Thermo Scientific™ Productos de limpieza de SPE por dispersión HyperSep™ (QuEChERS)
Código de producto. 15240359 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
15 ml
Tubos para centrífuga de 15 ml
Tubos para centrífuga de 2 ml
Tubos para centrífuga de 6 ml
Para utilizar con (aplicación):
Método QuEChERS
Método Schenck
Descripción:
1200 mg MgSO4, 900 mg PSA
1200 mg de MgSO4, 400 mg de PSA
1200 mg de MgSO4, 400 mg de PSA, 400 mg de C18
1200 mg de MgSO4, 400 mg de PSA, 400 mg de C18, 400 mg de GCB
150 mg de MgSO4, 150 mg de PSA
150 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 50 mg de C18
150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA
150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 2,5 mg de GCB
150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 25 mg de C18
150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 7,5 mg de GCB
150 mg de MgSO4, 300 mg de PSA, filtro cloro de 150 mg
150 mg de MgSO4, 50 mg de PSA
150 mg de MgSO4, 50 mg de PSA, 50 mg de C18
150 mg de MgSO4, 50 mg de PSA, 50 mg de C18, 50 mg de GCB
150 mg de MgSO4, 50 mg de PSA, 50 mg de Chlorofiltr
150 mg de MgSO4, 50 mg de PSA, 50 mg de GCB
4000 mg de MgSO4, 1000 mg de NaCl, 1000 mg de C6H9Na3O9, 500 mg de C6H6Na2O7 · 1,5 H2O
400 mg de PSA en la parte inferior, 200 mg de GCB en la parte superior, separado por fritado
500 mg de PSA en la parte inferior, 250 mg de GCB en la parte superior, separado por fritado
500 mg de PSA en la parte inferior, 500 mg de GCB en la parte superior, separado por fritado
750 mg de MgSO4, 250 mg de PSA, 250 mg de C18, 250 mg de GCB
900 mg de sulfato de magnesio anhidro, 150 mg de PSA
900 mg de sulfato de magnesio anhidro, 300 mg de PSA
900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA
900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 150 mg de C18
900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 15 mg de GCB
900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 45 mg de GCB
900 mg de MgSO4, 300 mg de PSA
900 mg de MgSO4, 300 mg de PSA, 150 mg de C18
900 mg de MgSO4, 300 mg de PSA, 150 mg de GCB
Tamaño de la unidad:
30 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 15240359
Marca: Thermo Scientific™ 60105314
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y logre determinaciones de pesticidas más precisas utilizando los productos de SPE por dispersión previamente preparados para una limpieza QuEChERS.
Los métodos de SPE por dispersión QuEChERS ofrecen un enfoque práctico y eficaz para la extracción y la limpieza de residuos pesticidas en alimentos y otras matrices complejas. El robusto procedimiento ofrece una serie de atractivas ventajas: altas recuperaciones, resultados exactos, alto procesamiento de muestras, bajo nivel de utilización de disolvente y material de vidrio, mano de obra y espacio en las mesas de trabajo reducidos y menores costes en reactivos.
Los productos de limpieza de SPE por dispersión Thermo Scientific™ HyperSep están disponibles en una amplia gama de combinaciones de absorbentes preparados previamente, cada uno con los absorbentes adecuados para la limpieza óptima de analitos extraídos mediante métodos QuEChERS.
Los productos de limpieza de SPE por dispersión HyperSep contienen PSA (amina primaria/secundaria) para la extracción de ácidos orgánicos y pigmentos polares, entre otros compuestos. Algunos productos se asocian al PSA con desactivación terminal C18 para la eliminación de la mayoría de los lípidos y esteroles, o al carbono grafitizado negro para la eliminación de los esteroles y pigmentos, como la clorofila.
Una gran variedad de formatos de tubo y pesos de lecho están disponibles para alojar grandes y pequeños tamaños de muestras.
Todos los productos de SPE por dispersión HyperSep están preparados y optimizados para el método que se plantee, por lo que usted:
  • Ahorrará un tiempo valioso de preparación
  • Logrará resultados analíticos más coherentes debido a la uniformidad de los productos y un riguroso control de calidad.
  • Conseguirá extracciones más limpias y recuentos de pico inferiores como resultado del uso de productos preparados previamente de máxima calidad.
Técnica QuEChERS
Desarrollada por el USDA Eastern Regional Research Center (Centro de Investigación Regional del Este) en 2003, la técnica QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe [rápida, sencilla, asequible, efectiva, resistente y segura]) se está convirtiendo cada vez más en la técnica elegida para la extracción y limpieza de residuos pesticidas.
El método QuECHERS es un proceso de dos pasos: extracción seguido de limpieza. Actualmente, existen cuatro variaciones del método QuEChERS en uso:
  • El método QuEChERS original utiliza cloruro de sodio para mejorar la extracción.
  • El método AOAC 2007.01 por dispersión utiliza acetato de sodio como un tampón, sustituyendo al cloruro de sodio.
  • La variación de fase dual PSA y GCB se utiliza para eliminar los niveles elevados de clorofila y esteroles vegetales en el extracto final sin perder pesticidas planares (aromáticos polares) mediante una mezcla de disolvente acetona:tolueno (3:1)
  • La versión europea es similar al método AOAC, a excepción de que la extracción utiliza cloruro de sodio, citrato de sodio deshidratado y citrato disódico sesquihidratado, en lugar de acetato de sodio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 900 mg de MgSO4, 300 mg de PSA
Para utilizar con (aplicación) Método QuEChERS
Línea de productos HyperSep
Absorbente Sulfato de magnesio anhidro, amina primaria/secundaria
Tipo Limpieza de QuEChERS
Volumen (métrico) Tubos para centrífuga de 15 ml
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.