Learn More
Thermo Scientific™ Paquetes múltiples de SPE dispersos HyperSep™ (QuEChERS)
Código de producto. 12613085 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
1500 mg de cloruro sódico, 6000 de sulfato de magnesio, pack de 50
4000 mg de sulfato de magnesio, 1000 mg de acetato de sodio, pack de 50
4000 mg de sulfato de magnesio, 1000 mg de cloruro de sodio, 500 mg de citrato sódico dibásico sesquihidratado, 1000 mg de citrato sódico tribásico, pack de 50
4000 mg de sulfato de magnesio, 1000 mg de cloruro de sodio, pack de 50
6000 mg de sulfato de magnesio, 1500 mg de NaCl, 1500 mg de citrato sódico dihidratado, 750 mg de citrato disódico sesquihidratado
6000 mg de sulfato de magnesio, 1500 mg de acetato de sodio, pack de 50
8000 mg de sulfato de magnesio, 2000 mg de cloruro de sodio, pack de 50
8000 mg de sulfato de magnesio, 3500 mg de NaCl, pack de 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 12613085
Marca: Thermo Scientific™ 60105333
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y logre determinaciones de pesticidas más precisas utilizando los productos de SPE por dispersión previamente preparados para una limpieza QuEChERS.
Los métodos de SPE por dispersión QuEChERS ofrecen un enfoque práctico y eficaz para la extracción y la limpieza de residuos pesticidas en alimentos y otras matrices complejas. El robusto procedimiento ofrece una serie de atractivas ventajas: altas recuperaciones, resultados exactos, alto procesamiento de muestras, bajo nivel de utilización de disolvente y material de vidrio, mano de obra y espacio en las mesas de trabajo reducidos y menores costes en reactivos.
Los productos de limpieza de SPE por dispersión Thermo Scientific™ HyperSep están disponibles en una amplia gama de combinaciones de absorbentes preparados previamente, cada uno con los absorbentes adecuados para la limpieza óptima de analitos extraídos mediante métodos QuEChERS.
Los productos de limpieza de SPE por dispersión HyperSep contienen PSA (amina primaria/secundaria) para la extracción de ácidos orgánicos y pigmentos polares, entre otros compuestos. Algunos productos se asocian al PSA con desactivación terminal C18 para la eliminación de la mayoría de los lípidos y esteroles, o al carbono grafitizado negro para la eliminación de los esteroles y pigmentos, como la clorofila. Una gran variedad de formatos de tubo y pesos de lecho están disponibles para alojar grandes y pequeños tamaños de muestras.
Todos los productos de SPE por dispersión HyperSep están preparados y optimizados para el método que se plantee, por lo que usted:
  • Ahorrará un tiempo valioso de preparación
  • Logrará resultados analíticos más coherentes debido a la uniformidad de los productos y un riguroso control de calidad.
  • Conseguirá extracciones más limpias y recuentos de pico inferiores como resultado del uso de productos preparados previamente de máxima calidad.
Técnica QuEChERS
Desarrollada por el USDA Eastern Regional Research Center (Centro de Investigación Regional del Este) en 2003, la técnica QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe [rápida, sencilla, asequible, efectiva, resistente y segura]) se está convirtiendo cada vez más en la técnica elegida para la extracción y limpieza de residuos pesticidas.
El método QuECHERS es un proceso de dos pasos: extracción seguido de limpieza. Actualmente, existen cuatro variaciones del método QuEChERS en uso:
  • El método QuEChERS original utiliza cloruro de sodio para mejorar la extracción.
  • El método AOAC 2007.01 por dispersión utiliza acetato de sodio como un tampón, sustituyendo al cloruro de sodio.
  • La variación de fase dual PSA y GCB se utiliza para eliminar los niveles elevados de clorofila y esteroles vegetales en el extracto final sin perder pesticidas planares (aromáticos polares) mediante una mezcla de disolvente acetona:tolueno (3:1)
  • La versión europea es similar al método AOAC, a excepción de que la extracción utiliza cloruro de sodio, citrato de sodio deshidratado y citrato disódico sesquihidratado, en lugar de acetato de sodio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 4000 mg de sulfato de magnesio, 1000 mg de cloruro de sodio, 500 mg de citrato sódico dibásico sesquihidratado, 1000 mg de citrato sódico tribásico, pack de 50
Para utilizar con (aplicación) Método QuEChERS
Línea de productos HyperSep
Absorbente Sulfato de magnesio anhidro, cloruro de sodio, citrato sódico dibásico sesquihidratado, citrato sódico tribásico
Tipo Paquete múltiple de preparación de muestras QuEChERS