Learn More
Thermo Scientific™ Sobres HyperSep™ Mylar™ de SPE por dispersión (QuEChERS)
Código de producto. 15909547 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Sobre Mylar SlimLine: 5000 mg de sulfato de sodio
Sobre Mylar SlimLine: 500 mg CEC18, SOBRE con tubos para centrífuga de 50 ml
Sobre Mylar: 1200 mg de cloruro de sodio
Sobre Mylar: 4000 mg de sulfato de magnesio anhidro, 1000 mg de cloruro de sodio
Sobre Mylar: 4000 mg de sulfato de magnesio anhidro, 1000 mg de cloruro de sodio, 1500 mg de citrato sódico dibásico dihidratado
Sobre Mylar: 4000 mg de sulfato de magnesio anhidro, 1000 mg de cloruro de sodio, 500 mg de citrato sódico dibásico sesquihidratado, 1000 mg de citrato sódico tribásico
Sobre Mylar: 4000 mg de sulfato de magnesio anhidro, 2000 mg de cloruro de sodio, 1500 mg de citrato sódico dibásico dihidratado
Sobre Mylar: 4000 mg de sulfato de sodio, 500 mg de sulfato de magnesio anhidro
Sobre Mylar: 6000 mg de sulfato de magnesio anhidro, 1500 mg de acetato de sodio anhidro
Sobre Mylar: 6000 mg de sulfato de magnesio anhidro, 1500 mg de cloruro de sodio
Sobre Mylar: 6000 mg de sulfato de magnesio anhidro, 1500 mg de cloruro de sodio, 1500 mg de citrato sódico dihidratado 750 mg de citrato disódico sesquihidratado
Tubos para centrífuga vacíos de 50 ml
Packungsgröße:
paquete de 100
paquete de 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15909547
Marke: Thermo Scientific™ 60105367SP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ahorre tiempo y logre determinaciones de pesticidas más precisas utilizando estos sobres Mylar de SPE por dispersión previamente preparados para extracciones QuEChERS.
Ahorre tiempo y logre determinaciones de pesticidas más precisas utilizando sobres Mylar de SPE por dispersión Thermo Scientific™ HyperSep™. Los métodos de SPE por dispersión QuEChERS ofrecen un enfoque práctico y eficaz para la extracción y la limpieza de residuos pesticidas en alimentos y otras matrices complejas. El robusto procedimiento ofrece una serie de atractivas ventajas: altas recuperaciones, resultados exactos, alto procesamiento de muestras, bajo nivel de utilización de disolvente y material de vidrio, mano de obra y espacio en las mesas de trabajo reducidos y menores costes en reactivos.
Los prácticos sobres Mylar de SPE por dispersión HyperSep incluyen 50 sobres de absorbentes previamente preparados cada uno. No se incluyen los tapones de cierre hermético.
Los productos de extracción de SPE por dispersión HyperSep utilizan sulfato de magnesio para ayudar en la extracción, junto con cloruro de sodio, citrato de sodio o anhidro acetato de sodio para compuestos de "base sensible" compuestos (p. ej., folpet o captan).
Todos los productos de SPE por dispersión HyperSep están preparados y optimizados para el método que se plantee, por lo que usted:
  • Ahorrará un tiempo valioso de preparación
  • Logrará resultados analíticos más coherentes debido a la uniformidad de los productos y un riguroso control de calidad.
  • Conseguirá extracciones más limpias y recuentos de pico inferiores como resultado del uso de productos preparados previamente de máxima calidad.
Técnica QuEChERS
Desarrollada por el USDA Eastern Regional Research Center (Centro de Investigación Regional del Este) en 2003, la técnica QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe [rápida, sencilla, asequible, efectiva, resistente y segura]) se está convirtiendo cada vez más en la técnica elegida para la extracción y limpieza de residuos pesticidas.
El método QuECHERS es un proceso de dos pasos: extracción seguido de limpieza. Actualmente, existen cuatro variaciones del método QuEChERS en uso:
  • El método QuEChERS original utiliza cloruro de sodio para mejorar la extracción.
  • El método AOAC 2007.01 por dispersión utiliza acetato de sodio como un tampón, sustituyendo al cloruro de sodio.
  • La variación de fase dual PSA y GCB se utiliza para eliminar los niveles elevados de clorofila y esteroles vegetales en el extracto final sin perder pesticidas planares (aromáticos polares) mediante una mezcla de disolvente acetona:tolueno (3:1)
  • La versión europea es similar al método AOAC, a excepción de que la extracción utiliza cloruro de sodio, citrato de sodio deshidratado y citrato disódico sesquihidratado, en lugar de acetato de sodio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Sobre Mylar SlimLine: 500 mg CEC18, SOBRE con tubos para centrífuga de 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Método QuEChERS
Línea de productos HyperSep
Absorbente Sulfato de C18
Tipo Sobre Mylar para preparación de muestras QuEChERS
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt