Learn More
Thermo Scientific™ Colectores de vacío de bloques de cristal HyperSep™
Los colectores de vacío de 16 y 24 puertos aceleran el procesamiento de muestras; el diseño en bloques de cristal permite la inspección visual del proceso de extracción y facilita la limpieza.
1745.00€ - 2140.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Vacíos
Línea de productos HyperSep
Tipo Colector de vacío
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Formato Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formato Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
10447263
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60104-232
6 port Vacuum Manifold Extracción de fase sólida
2140.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10354413
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60104-233
24 port Vacuum Manifold Extracción de fase sólida
1745.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales. Ofrecemos una gama completa de accesorios de extracción para complementar los formatos de placas de 96 pocillos y cartuchos tradicionales.
Los colectores de bloques de vidrio Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una manera sencilla de procesar rápidamente varias muestras. La tapa rígida del colector Corian es resistente a la deformación y permite que las muestras se eluyan directamente en los tubos de ensayo desechables. El diseño permite la inspección visual del proceso de extracción y facilita la limpieza.
Los colectores de bloques de vidrio HyperSep son unidades duraderas y resistentes a productos químicos diseñadas para proporcionar años de extracciones sin problemas.
  • Las gradillas de polipropileno son altamente resistentes a la degradación química y el abuso, y se suministran en función de la cantidad de posiciones de la tapa del colector.
  • La válvula de control de vacío permite la optimización de la velocidad de flujo de la muestra durante la extracción
  • Las gradillas para tubos de ensayo permiten el uso de tubos de ensayo desechables de 12-13 mm o 16 mm
  • El indicador de vacío y la válvula de drenaje facilitan la monitorización del proceso de vacío
  • El soporte en esquina previene el daño de los conectores Luer y las puntas cuando la tapa no esté siendo utilizada
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
Especificaciones
Especificaciones
Vacíos
HyperSep
Colector de vacío
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Colectores de vacío de bloques de cristal HyperSep™