Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla de recogida de colector de vacío de bloques de cristal HyperSep™
Seleccione una gradilla de recogida de 16 o 24 posiciones para su colector de vacío de bloques de cristal Thermo Scientific™ HyperSep™.
Marca: Thermo Scientific™ 60104-255
Descripción
Seleccione una gradilla de recogida de 16 o 24 posiciones para su uso con el colector de vacío de bloques de cristal Thermo Scientific™ HyperSep™. El colector permite la preparación de muestras para la extracción en fase sólida con cartuchos de SPE. Los extractos se recogen en los tubos de la gradilla recogida.
Los colectores de bloques de vidrio HyperSep son unidades duraderas y resistentes a productos químicos diseñadas para proporcionar años de extracciones sin problemas.Las gradillas de polipropileno son altamente resistentes a la degradación química y el abuso, y se suministran en función de la cantidad de posiciones de la tapa del colector
La válvula de control de vacío permite la optimización de la velocidad de flujo de la muestra durante la extracción
Las gradillas para tubos de ensayo permiten el uso de tubos de ensayo desechables de 12-13 mm o 16 mm
El indicador de vacío y la válvula de drenaje facilitan la monitorización del proceso de vacío
El soporte en esquina previene el daño de los conectores Luer y las puntas cuando la tapa no esté siendo utilizada
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
Especificaciones
Clips de retención para rack de recogida, paq. de 12 | |
Gradilla de recogida para colector de vacío de bloque de vidrio | |
Clip de retención |
Extraer recogida | |
HyperSep |