Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para columnas del colector de vacío de bloques de vidrio HyperSep™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice adaptadores de cartuchos del colector de vacío de bloques de vidrio Thermo Scientific™ HyperSep™ para utilizar cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) de diversos tamaños en el colector de vacío de bloques de vidrio para la preparación de las muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Adaptadores de columna para columnas de extracción en fase sólida de 1 mL, 3 mL y 6 mL, paquete de 15 unidades |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras para SPE |
| Para utilizar con (equipo) | Colector de vacío de bloques de vidrio, columnas de extracción en fase sólida de 1 mL, 3 mL y 6 mL |
| Línea de productos | HyperSep |
| Tipo | Adaptadores de columna |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.