Learn More
Thermo Scientific™ Junta de colector de vacío de bloques de cristal HyperSep™
Sustituya la junta del colector de vacío de bloques de cristal Thermo Scientific™ HyperSep™ según sea necesario para mantener el vacío y evitar las fugas.
46.75€ - 57.35€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras para SPE |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Colector de vacío de bloques de vidrio |
Línea de productos | HyperSep |
Tipo | Junta |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10096694
|
Thermo Scientific™
60104-249 |
Junta para colector de vacío de 16 puertos, pack de 1 |
46.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10362035
|
Thermo Scientific™
60104-250 |
Junta para colector de vacío de 24 puertos, pack de 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Sustituya la junta del colector de vacío de bloques de cristal Thermo Scientific™ HyperSep™ según sea necesario para mantener el vacío y evitar las fugas. El colector de vacío de bloques de vidrio HyperSep permite la preparación de muestras de extracción en fase sólida con cartuchos de SPE de 16 o 24 posiciones.
Los colectores de bloques de vidrio HyperSep son unidades duraderas y resistentes a productos químicos diseñadas para proporcionar años de extracciones sin problemas.Las gradillas de polipropileno son altamente resistentes a la degradación química y el abuso, y se suministran en función de la cantidad de posiciones de la tapa del colector
La válvula de control de vacío permite la optimización de la velocidad de flujo de la muestra durante la extracción
Las gradillas para tubos de ensayo permiten el uso de tubos de ensayo desechables de 12-13 mm o 16 mm
El indicador de vacío y la válvula de drenaje facilitan la monitorización del proceso de vacío
El soporte en esquina previene el daño de los conectores Luer y las puntas cuando la tapa no esté siendo utilizada
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
Especificaciones
Preparación de muestras para SPE | |
Colector de vacío de bloques de vidrio | |
HyperSep | |
Junta |