Learn More
Thermo Scientific™ Conexiones Luer y tapones del colector de vacío de bloques de cristal HyperSep™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Solicite las conexiones Luer y los tapones del colector de vacío Thermo Scientific™ HyperSep™ cuando necesite reponerlos. El colector de vacío de bloques de cristal HyperSep permite la preparación de muestras mediante la extracción en fase sólida con cartuchos de SPE de 16 o 24 posiciones.
Las gradillas de polipropileno son altamente resistentes a la degradación química y el abuso, y se suministran en función de la cantidad de posiciones de la tapa del colector
La válvula de control de vacío permite la optimización de la velocidad de flujo de la muestra durante la extracción
Las gradillas para tubos de ensayo permiten el uso de tubos de ensayo desechables de 12-13 mm o 16 mm
El indicador de vacío y la válvula de drenaje facilitan la monitorización del proceso de vacío
El soporte en esquina previene el daño de los conectores Luer y las puntas cuando la tapa no esté siendo utilizada
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexiones de Luer a granel, paq. de 12 |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras para SPE |
| Para utilizar con (equipo) | Colector de vacío de bloques de vidrio |
| Línea de productos | HyperSep |
| Tipo | Empalmes Luer para mamparo |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.