Learn More
Thermo Scientific™ Bombas de colectores de vacío de bloques de vidrio HyperSep™
Código de producto. 10290715 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Bomba de vacío, versión europea
Bomba de vacío, versión norteamericana
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
10290715 Bomba de vacío, versión norteamericana cada uno
10419344 Bomba de vacío, versión europea cada uno
2 options
Código de producto. 10290715
Marca: Thermo Scientific™ 60104243
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los colectores de vacío de 16 y 24 puertos aceleran el procesamiento de muestras; el diseño en bloques de cristal permite la inspección visual del proceso de extracción y facilita la limpieza.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales. Ofrecemos una gama completa de accesorios de extracción para complementar los formatos de placas de 96 pocillos y cartuchos tradicionales.
Los colectores de bloques de vidrio Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una manera sencilla de procesar rápidamente varias muestras. La tapa rígida del colector Corian™ es resistente a la deformación y permite que las muestras se eluyan directamente en los tubos de ensayo desechables. El diseño permite la inspección visual del proceso de extracción y facilita la limpieza.
Los colectores de bloques de vidrio HyperSep son unidades duraderas y resistentes a productos químicos diseñadas para proporcionar años de extracciones sin problemas.
  • Las gradillas de polipropileno son altamente resistentes a la degradación química y el abuso, y se suministran en función de la cantidad de posiciones de la tapa del colector.
  • La válvula de control de vacío permite la optimización de la velocidad de flujo de la muestra durante la extracción
  • Las gradillas para tubos de ensayo permiten el uso de tubos de ensayo desechables de 12-13 mm o 16 mm
  • El indicador de vacío y la válvula de drenaje facilitan la monitorización del proceso de vacío
  • El soporte en esquina previene el daño de los conectores Luer y las puntas cuando la tapa no esté siendo utilizada
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bomba de vacío, versión norteamericana
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras para SPE
Para utilizar con (equipo) Colector de vacío de bloques de vidrio
Línea de productos HyperSep
Tipo Bomba de vacío
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.