Learn More
Thermo Scientific™ Llaves de paso del colector de vacío de bloques de cristal HyperSep™
Utilice esta llave de paso para controlar el flujo de extracción que sale del cartucho de SPE en el colector de vacío de bloques de cristal Thermo Scientific™ HyperSep™.
226.00€ - 267.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Control de flujo manual
Línea de productos HyperSep
Tipo Llaves de paso
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10692615
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60104-242
Llaves de paso para el colector de vacío de bloques de cristal de 16 puertos
226.00€
paquete de 16
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11928168
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60104-244
Llaves de paso para el colector de vacío de bloques de cristal de 24 puertos
267.00€
paquete de 24
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Controle el flujo de extracción que sale del cartucho de SPE con el colector de vacío de bloques de cristal Thermo Scientific™ HyperSep™. El colector permite procesar 16 o 24 muestras con los cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) HyperSep en condiciones de vacío. Las llaves de paso se conectan a la punta del cartucho para el control manual del flujo.
Los colectores de bloques de vidrio HyperSep son unidades duraderas y resistentes a productos químicos diseñadas para proporcionar años de extracciones sin problemas.
Las gradillas de polipropileno son altamente resistentes a la degradación química y el abuso, y se suministran en función de la cantidad de posiciones de la tapa del colector
La válvula de control de vacío permite la optimización de la velocidad de flujo de la muestra durante la extracción
Las gradillas para tubos de ensayo permiten el uso de tubos de ensayo desechables de 12-13 mm o 16 mm
El indicador de vacío y la válvula de drenaje facilitan la monitorización del proceso de vacío
El soporte en esquina previene el daño de los conectores Luer y las puntas cuando la tapa no esté siendo utilizada
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
Especificaciones
Especificaciones
Control de flujo manual
HyperSep
Llaves de paso
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Llaves de paso del colector de vacío de bloques de cristal HyperSep™