Learn More
Thermo Scientific™ Bloques de cristal para el colector de vacío HyperSep™
Código de producto. 10544115 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Bloque de vidrio, colector de vacío de 16 puertos, paq. de 1
Bloque de vidrio, colector de vacío de 24 puertos, paq. de 1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10544115
Marca: Thermo Scientific™ 60104253
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solicite el bloque de vidrio, que es la cámara de vacío de este colector, si necesita reponerlo.
Solicite el bloque de cristal para el colector de vacío Thermo Scientific™ HyperSep™ si necesita reponerlo. La cámara de vacío de este colector es un bloque de cristal que permite ver el proceso de extracción y facilita la limpieza. El colector permite preparar las muestras con los cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) HyperSep.
Los colectores de bloques de vidrio HyperSep son unidades duraderas y resistentes a productos químicos diseñadas para proporcionar años de extracciones sin problemas.
Las gradillas de polipropileno son altamente resistentes a la degradación química y el abuso, y se suministran en función de la cantidad de posiciones de la tapa del colector
La válvula de control de vacío permite la optimización de la velocidad de flujo de la muestra durante la extracción
Las gradillas para tubos de ensayo permiten el uso de tubos de ensayo desechables de 12-13 mm o 16 mm
El indicador de vacío y la válvula de drenaje facilitan la monitorización del proceso de vacío
El soporte en esquina previene el daño de los conectores Luer y las puntas cuando la tapa no esté siendo utilizada
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bloque de vidrio, colector de vacío de 16 puertos, paq. de 1
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras para SPE
Para utilizar con (equipo) Colector de vacío de bloques de vidrio
Línea de productos HyperSep
Tipo Bloque de vidrio
Cantidad 1 Pk.