Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC para extracción de fase sólida en línea HyperSep™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Limpie y concentre los analitos objetivo en minutos con los productos Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE. Disponibles en varios formatos prácticos, las columnas utilizan las populares sustancias químicas de SPE HyperSep. Cuando se utilizan con sistemas de HPLC convencionales y válvulas de conmutación adecuadas, proporcionan:
- Eliminación efectiva de contaminantes, como proteínas, de muestras
- Limpieza rápida y eficaz y concentración de compuestos objetivo
Las columnas para HPLC de SPE en línea HyperSep combinan sustancias químicas de SPE con conexiones y hardware tradicionales de columna para HPLC.
HyperSep™ Retain™ PEP: para la retención de analitos polares y no polares
HyperSep Retain-CX: para la retención de analitos básicos y no polares
HyperSep Retain-AX: para la retención de analitos ácidos y no polares
HyperSep™ Hypercarb™: para la retención de analitos extremadamente polares
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | HyperSep Retain-CX; diámetro interno de 3,0 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida en línea |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de HPLC convencional |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | HyperSep Retain CX |
| Tipo | Columna para HPLC en línea |
| Diámetro interior (métrico) | 3,0 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.