Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos de SPE HyperSep™ Hypercarb™
Las placas de 96 pocillos de SPE con exclusiva base de carbono grafitizado ofrecen retención y separación de compuestos polares cuando las fases estacionarias de sílice y resina fallan
Marca: Thermo Scientific™ 60302-602
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas de 96 pocillos de SPE Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb cuentan con un material único con base de carbono grafitizado que retiene compuestos de alta polaridad cuando las columnas de sílice y resina fallan. El parámetro químico permite la selectividad para compuestos similares estructuralmente y permite la separación de compuestos utilizando disolventes simples.
- Carbón grafítico poroso (PGC) al 100% y plano con selectividad para compuestos estructuralmente similares y separación de compuestos mediante disolventes simples
- Rango de pH estable de 0 a 14
- Excelente reproducibilidad en todos los lotes
- Propiedades de retención sólidas que permiten el uso de pesos de lecho bajo para extractos concentrados
- Mecanismo de interacción único con moléculas polares Fase reversa hidrofóbica; adsorción en fase normal; retención polar (PREG)
- 30 μm de tamaño de partícula medio
- 250 Å de tamaño de poro medio
Puede elegir entre una selección de placas de 96 pocillos preensamblados o un paquete de 100 pocillos individuales, conforme al método de desarrollo que prefiera.
Especificaciones
SPE Individual Wells , peso 25 mg de cama | |
Retention of Highly Polar Compounds | |
HyperSep | |
Solid Phase Extraction Well Plate |
25 mg | |
De 30 a 40 μm | |
HyperSep Hypercarb | |
1 mL |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.